Documentos
SAB5702590
Sigma-Aldrich
Anti-CEND1 Antibody, clone 1D3Z1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BM88
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1D3Z1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.54 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
ALLNNHSNLKPAPTVPSSPDATPEPKGPGDGAEEDEAASGGPGGRGPWSCENFNPLLVAGGVAVAAIALILGVAFLVRKK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CEND1(51286)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human CEND1 (Q8N111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1