Documentos clave
SAB5702557
Sigma-Aldrich
Anti-CBX4 Antibody, clone 1R5G6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NBP16, PC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1R5G6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.35 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EVILLDSDLDEPIDLRCVKTRSEAGEPPSSLQVKPETPASAAVAVAAAAAPTTTAEKPPAEAQDEPAESLSEFKPFFGNIIITDVTANCLTVTFKEYVTV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CBX4(8535)
Descripción general
E3 SUMO-protein ligase which facilitates SUMO1 conjugation by UBE2I. Involved in the sumoylation of HNRNPK, a p53/TP53 transcriptional coactivator, hence indirectly regulates p53/TP53 transcriptional activation resulting in p21/CDKN1A expression. Monosumoylates ZNF131.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 461-560 of human CBX4 (O00257).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IP
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)