SAB5702532
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 1T4Z8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CK-6C, CK-6E, CK6A, CK6C, CK6D, K6A, K6C, K6D, KRT6C, KRT6D, PC3
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1T4Z8, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:3000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MASTSTTIRSHSSSRRGFSANSARLPGVSRSGFSSVSVSRSRGSGGLGGACGGAGFGSRSLYGLGGSKRISIGGGSCAISGGYGSRAGGSYGFGGAGSGF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT6A(3853)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1