SAB5702521
Anti-Peroxiredoxin 1/PAG Antibody, clone 3F8X3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3F8X3, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.34 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSSGNAKIGHPAPNFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFSDRAEEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGPM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDX1(5052)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1