SAB5702512
Anti-PI3 Kinase p85 beta Antibody, clone 6E2F5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MPPH, MPPH1, P85B, p85, p85-BETA
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6E2F5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
85 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.50 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PRDGAPEPGLTLPDLPEQFSPPDVAPPLLVKLVEAIERTGLDSESHYRPELPAPRTDWSLSDVDQWDTAALADGIKSFLLALPAPLVTPEASAEARRALRE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIK3R2(5296)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1