Key Documents
SAB5702503
Sigma-Aldrich
Anti-HAPLN1 Antibody, clone 5O9U2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CRT1, CRTL1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5O9U2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
57 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
2.2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VFCFTSNFNGRFYYLIHPTKLTYDEAVQACLNDGAQIAKVGQIFAAWKILGYDRCDAGWLADGSVRYPISRPRRRCSPTEAAVRFVGFPDKKHKLYGVYCFRAYN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HAPLN1(1404)
Descripción general
Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-354 of human HAPLN1 (P10915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1