SAB5702459
Anti-IGFBP7 Antibody, clone 8M10Q9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AGM, FSTL2, IBP-7, IGFBP-7, IGFBP-7v, IGFBPRP1, MAC25, PSF, RAMSVPS, TAF
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8M10Q9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.6 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LGETRDACGCCPMCARGEGEPCGGGGAGRGYCAPGMECVKSRKRRKGKAGAAAGGPGVSGVCVCKSRYPVCGSDGTTYPSGCQLRAASQRAESRGEKAITQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGFBP7(3490)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1