Documentos clave
SAB5702438
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 Kinase p85 alpha Antibody, clone 7Z9H0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AGM7, GRB1, IMD36, p85, p85-ALPHA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7Z9H0, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
85 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.6 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSAEGYQYRALYDYKKEREEDIDLHLGDILTVNKGSLVALGFSDGQEARPEEIGWLNGYNETTGERGDFPGTYVEYIGRKKISPPTPKPRPPRPLPVAPG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIK3R1(5295)
Descripción general
Phosphatidylinositol 3-kinase phosphorylates the inositol ring of phosphatidylinositol at the 3-prime position. The enzyme comprises a 110 kD catalytic subunit and a regulatory subunit of either 85, 55, or 50 kD. This gene encodes the 85 kD regulatory subunit. Phosphatidylinositol 3-kinase plays an important role in the metabolic actions of insulin, and a mutation in this gene has been associated with insulin resistance. Alternative splicing of this gene results in four transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jun 2011]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PI3 Kinase p85 alpha (P27986).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1