Documentos clave
SAB5702433
Sigma-Aldrich
Anti-PAR4 Antibody, clone 10Q2G9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
PAR4, Par-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10Q2G9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMIGKLKEEIDLLNRDLDDIEDENEQLKQENKTLLKVVGQLTR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAWR(5074)
Descripción general
The tumor suppressor WT1 represses and activates transcription. The protein encoded by this gene is a WT1-interacting protein that itself functions as a transcriptional repressor. It contains a putative leucine zipper domain which interacts with the zinc finger DNA binding domain of WT1. This protein is specifically upregulated during apoptosis of prostate cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 241-340 of human PAR4 (Q96IZ0).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)