SAB5702402
Anti-TrkA Antibody, clone 9F4Y9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MTC, TRK, TRK1, TRKA, Trk-A, p140-TrkA
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9F4Y9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
130 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
ESILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPWYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQALAQAPPVYLDVLG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NTRK1(4914)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1