SAB5702362
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GLUT3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6T3F2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
48-60 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.25mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC2A3(6515)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1