SAB5702340
Anti-Thyroglobulin Antibody, clone 3I10H1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AITD3, TGN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3I10H1, monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.70 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
STLSFYQRRRFSPDDSAGASALLRSGPYMPQCDAFGSWEPVQCHAGTGHCWCVDEKGGFIPGSLTARSLQIPQCPTTCEKSRTSGLLSSWKQARSQENPSP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TG(7038)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1