Documentos clave
SAB5702326
Sigma-Aldrich
Anti-NUDEL/NDEL1 Antibody, clone 9C8T10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EOPA, MITAP1, NDE1L1, NDE2, NUDEL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9C8T10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
40 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.35 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDGEDIPDFSSLKEETAYWKELSLKYKQSFQEARDELVEFQEGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDEL1(81565)
Descripción general
This gene encodes a coiled-coil protein that plays a role in multiple processes including cytoskeletal organization, cell signaling and neuron migration, outgrowth and maintenance. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X. [provided by RefSeq, Mar 2012]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1