SAB5702307
Anti-MSR1 Antibody, clone 10O8B0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD204, SCARA1, SR-A, SR-AI, SR-AII, SR-AIII, SRA, phSR1, phSR2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10O8B0, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.40 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MEQWDHFHNQQEDTDSCSESVKFDARSMTALLPPNPKNSPSLQEKLKSFKAALIALYLLVFAVLIPLIGIVAAQLLKWETKNCSVSSTNANDITQSLTGK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSR1(4481)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1