Documentos clave
SAB5702282
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS1 Antibody, clone 5T6Z10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SOCS1,CIS1,CISH1,JAB,SOCS-1,SSI-1,SSI1,TIP3,TIP-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5T6Z10, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MVAHNQVAADNAVSTAAEPRRRPEPSSSSSSSPAAPARPRPCPAVPAPAPGDTHFRTFRSHADYRRITRASALLDACGFYWGPLSVHGAHERLRAEPVGT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOCS1(8651)
Descripción general
This gene encodes a member of the STAT-induced STAT inhibitor (SSI), also known as suppressor of cytokine signaling (SOCS), family. SSI family members are cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The expression of this gene can be induced by a subset of cytokines, including IL2, IL3 erythropoietin (EPO), CSF2/GM-CSF, and interferon (IFN)-gamma. The protein encoded by this gene functions downstream of cytokine receptors, and takes part in a negative feedback loop to attenuate cytokine signaling. Knockout studies in mice suggested the role of this gene as a modulator of IFN-gamma action, which is required for normal postnatal growth and survival.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SOCS1 (NP_003736.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
IHC, IF/ICC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)