Documentos
SAB5702281
Sigma-Aldrich
Anti-Osteocalcin (BGLAP) Antibody, clone 2T1J7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BGLAP,BGP,OC,OCN,osteocalcin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2T1J7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
11 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BGLAP(632)
Descripción general
This gene encodes a highly abundant bone protein secreted by osteoblasts that regulates bone remodeling and energy metabolism. The encoded protein contains a Gla (gamma carboxyglutamate) domain, which functions in binding to calcium and hydroxyapatite, the mineral component of bone. Serum osteocalcin levels may be negatively correlated with metabolic syndrome. Read-through transcription exists between this gene and the neighboring upstream gene, PMF1 (polyamine-modulated factor 1), but the encoded protein only shows sequence identity with the upstream gene product.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of Human BGLAP.
Aplicación
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3