Documentos clave
SAB5702275
Sigma-Aldrich
Anti-Siglec-15 Antibody, clone 10Z6B8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD33L3, HsT1361, SIGLEC-15
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10Z6B8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
36 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
FVRTKIDTTENLLNTEVHSSPAQRWSMQVPPEVSAEAGDAAVLPCTFTHPHRHYDGPLTAIWRAGEPYAGPQVFRCAAARGSELCQTALSLHGRFRLLGNPRRNDLSLRVERLALADDRRYFCRVEFAGDVHDRYESRHGVRLHVTAAPRIVNISVLPSPAHAFRALCTAEGEPPPALAWSGPALGNSLAAVRSPREGHGHLVTAELPALTHDGRYTCTAANSLGRSEASVYLFRFHGASGAST
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
SIGLEC15 (Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 15) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SIGLEC15 include Osteoporosis, Juvenile and Osteoporosis. Among its related pathways are Innate Immune System and RET signaling. An important paralog of this gene is SIGLEC1.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-263 of human Siglec-15 (NP_998767.1).
Aplicación
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)