Documentos clave
SAB5702234
Sigma-Aldrich
Anti-Sec61A Antibody, clone 9W7I3, Rabbit Monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clon:
9W7I3, monoclonal
application:
WB
reactividad de especies:
rat, mouse, human
técnicas:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9W7I3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
52 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SMGAIFEDPVHVVVYIIFMLGSCAFFSKTWIEVSGSSAKDVAKQLKEQQMVMRGHRDTSMVHELNRYIPTAAAFGGLCIGALSVLADFLGAIGSGTGILLA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SEC61A2(55176)
Descripción general
The protein encoded by this gene has similarity to a mouse protein which suggests a role in the insertion of secretory and membrane polypeptides into the endoplasmic reticulum. It may also be required for the assembly of membrane and secretory proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Sec61A (Q9H9S3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)