SAB5702228
Anti-PML Antibody, clone 2A0N10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MYL,PP8675,RNF71,TRIM19,PML
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2A0N10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
68-120 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.10 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MEPAPARSPRPQQDPARPQEPTMPPPETPSEGRQPSPSPSPTERAPASEEEFQFLRCQQCQAEAKCPKLLPCLHTLCSGCLEASGMQCPICQAPWPLGAD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PML(5371)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1