SAB5702221
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4N5K2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
15 kDa
reactividad de especies
mouse
concentración
0.80 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... LY6A(110454)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1