Documentos clave
SAB5702218
Sigma-Aldrich
Anti-GSC Antibody, clone 6M7M6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SAMS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6M7M6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
28 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.58 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MPASMFSIDNILAARPRCKDSVLPVAHSAAAPVVFPALHGDSLYGASGGASSDYGAFYPRPVAPGGAGLPAAVSGSRLGYNNYFYGQLHVQAAPVGPACC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSC(145258)
Descripción general
This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GSC (P56915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)