SAB5702212
Anti-UCP1+UCP3 Antibody, clone 0S10O10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AI385626, Slc25a7, Ucp
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0S10O10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
30 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MVNPTTSEVQPTMGVKIFSAGVSACLADIITFPLDTAKVRLQIQGEGQASSTIRYKGVLGTITTLAKTEGLPKLYSGLPAGIQRQISFASLRIGLYDSVQEYFSSGRETPASLGNKISAGLMTGGVAVFIGQPTEVVKVRMQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYRVIATTESLSTLWKGTTPNLMRNVIINCTELVTYDLMKGALVNNKILADDVPCHLLSALVAGFCTTLLASPVDVVKTRFINSLPGQYPSVPSCAMSMYTKEGPTAFFKGFVASFLRLGSWNVIMFVCFEQLKKELMKSRQTVDCTT
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... UCP1(22227)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1