SAB5702139
Anti-MICA Antibody, clone 5A1P3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MICA, MIC-A, PERB11.1, MHC class I polypeptide-related sequence A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5A1P3, monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.666 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
HLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVCEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEW
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MICA(100507436)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1