Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702132
Sigma-Aldrich
Anti-EHMT2 Antibody, clone 2I0Q4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EHMT2, BAT8, C6orf30, G9A, GAT8, KMT1C, NG36, histone-lysine N-methyltransferase EHMT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2I0Q4, monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.53 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AAAAGAAAAAAAEGEAPAEMGALLLEKETRGATERVHGSLGDTPRSEETLPKATPDSLEPAGPSSPASVTVTVGDEGADTPVGATPLIGDESENLEGDGDLRGGRILLGHATKSFPSSPSKGGSCPSRAKMSMTGAGKSPPSVQSLAMRLLSMPGAQGAAAAGSEPPPATTSPEGQPKVHRARKTMSKPGNGQPPVPEKRPPEIQHFRMSDDVHSLGKVTSDLAKRRKLNSGGGLSEELGSARRSGEVTLTKGDPGSLEEWETVVGDDFSLYYDSYSVDERVDSDSKSEVEALTEQLSE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EHMT2(10919)
Descripción general
This gene encodes a methyltransferase that methylates lysine residues of histone H3. Methylation of H3 at lysine 9 by this protein results in recruitment of additional epigenetic regulators and repression of transcription. This gene was initially thought to be two different genes, NG36 and G9a, adjacent to each other in the HLA locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2-300 of human EHMT2 (Q96KQ7).
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1