SAB5702129
Anti-LGI1 Antibody, clone 2P8Z9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
LGI1, ADLTE, ADPAEF, ADPEAF, EPITEMPIN, EPT, ETL1, IB1099, leucine rich glioma inactivated 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2P8Z9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
64 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.67 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
NLQTLPKDIFKGLDSLTNVDLRGNSFNCDCKLKWLVEWLGHTNATVEDIYCEGPPEYKKRKINSLSSKDFDCIITEFAKSQDLPYQSLSIDTFSYLNDEYV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Lgi1(9211)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1