Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702094
Sigma-Aldrich
Anti-Caveolin-1 Antibody, clone 10Y5L2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BSCL3,CGL3,LCCNS,MSTP085,PPH3,VIP21,CAV1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10Y5L2, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSGGKYVDSEGHLYTVPIREQGNIYKPNNKAMADELSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLNDDVVKIDFEDVIAEPEGTHS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAV1(857)
Descripción general
The scaffolding protein encoded by this gene is the main component of the caveolae plasma membranes found in most cell types. The protein links integrin subunits to the tyrosine kinase FYN, an initiating step in coupling integrins to the Ras-ERK pathway and promoting cell cycle progression. The gene is a tumor suppressor gene candidate and a negative regulator of the Ras-p42/44 mitogen-activated kinase cascade. Caveolin 1 and caveolin 2 are located next to each other on chromosome 7 and express colocalizing proteins that form a stable hetero-oligomeric complex. Mutations in this gene have been associated with Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy. Alternatively spliced transcripts encode alpha and beta isoforms of caveolin 1.[provided by RefSeq, Mar 2010]
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human Caveolin-1 (NP_001744.2).
Aplicación
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)