SAB5702092
Anti-Cathepsin B Antibody, clone 6I5D7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
APPS,CPSB,Cathepsin B,CTSB
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6I5D7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
44 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.80 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SDELVNYVNKRNTTWQAGHNFYNVDMSYLKRLCGTFLGGPKPPQRVMFTEDLKLPASFDAREQWPQCPTIKEIRDQGSCGSCWAFGAVEAISDRICIHTNAHVSVEVSAEDLLTCCGSMCGDGCNGGYPA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTSB(1508)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1