Documentos clave
SAB5702064
Sigma-Aldrich
Anti-HGD Antibody, clone 7O8Q1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HGD, AKU, HGO, homogentisate 1,2-dioxygenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7O8Q1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.4 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
IRGHYEAKQGGFLPGGGSLHSTMTPHGPDADCFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HGD(3081)
Descripción general
This gene encodes the enzyme homogentisate 1,2 dioxygenase. This enzyme is involved in the catabolism of the amino acids tyrosine and phenylalanine. Mutations in this gene are the cause of the autosomal recessive metabolism disorder alkaptonuria.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 346-445 of human HGD (Q93099).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1