SAB5702059
Anti-HSPB8/HSP22 Antibody, clone 3K10W1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CMT2L, DHMN2, E2IG1, H11, HMN2, HMN2A, HSP22
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3K10W1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPB8(26353)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1