Documentos
SAB5702053
Sigma-Aldrich
Anti-GBP1 Antibody, clone 3X7O9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GBP1, guanylate-binding protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3X7O9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
68 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
RVKAESAQASAKMLQEMQRKNEQMMEQKERSYQEHLKQLTEKMENDRVQLLKEQERTLALKLQEQEQLLKEGFQKESRIMKNEIQDLQTKMRRRKACTIS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GBP1(2633)
Descripción general
Guanylate binding protein expression is induced by interferon. Guanylate binding proteins are characterized by their ability to specifically bind guanine nucleotides (GMP, GDP, and GTP) and are distinguished from the GTP-binding proteins by the presence of 2 binding motifs rather than 3.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 493-592 of human GBP1 (P32455).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1