SAB5702034
Anti-IRF5 Antibody, clone 6L2B5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SLEB10
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6L2B5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.3 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PVAPTPPRRVRLKPWLVAQVNSCQYPGLQWVNGEKKLFCIPWRHATRHGPSQDGDNTIFKAWAKETGKYTEGVDEADPAKWKANLRCALNKSRDFRLIYDGPRDMPPQPYKIYEVCSNGPAPTDSQPPEDYSFGAGEEEEEEEELQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IRF5(3663)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)