Documentos clave
SAB5702033
Sigma-Aldrich
Anti-beta 2 Microglobulin Antibody, clone 5F0O7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
IMD43
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clon:
5F0O7, monoclonal
application:
IHC
WB
reactividad de especies:
rat, human, rat
técnicas:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5F0O7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
14 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.42 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... B2M(567)
Descripción general
This gene encodes a serum protein found in association with the major histocompatibility complex (MHC) class I heavy chain on the surface of nearly all nucleated cells. The protein has a predominantly beta-pleated sheet structure that can form amyloid fibrils in some pathological conditions. The encoded antimicrobial protein displays antibacterial activity in amniotic fluid. A mutation in this gene has been shown to result in hypercatabolic hypoproteinemia.[provided by RefSeq, Aug 2014]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 40-119 of human beta 2 Microglobulin (P61769).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)