Documentos
SAB5702030
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Antibody, clone 6G9O8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GABRB2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6G9O8, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
59 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.19 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PYVKAIDMYLMGCFVFVFMALLEYALVNYIFFGRGPQRQKKAAEKAASANNEKMRLDVNKIFYKDIKQNGTQYRSLWDPTGNLSPTRRTTNYDFSLYTMDP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABRB2(2561)
Descripción general
The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, beta 2 subunit. It is mapped to chromosome 5q34 in a cluster comprised of genes encoding alpha 1 and gamma 2 subunits of the GABA A receptor. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants, differing by a 114 bp insertion. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) (GABRB2) (P47870).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1