SAB5701998
Anti-CoA synthase Antibody, clone 7K2O6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
COASY, DPCK, NBIA6, NBP, PPAT, UKR1, pOV-2, Coenzyme A synthase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7K2O6, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
62 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
RVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COASY(80347)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1