SAB5701997
Anti-HFE Antibody, clone 2O7D2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HFE, HFE1, HH, HLA-H, MVCD7, TFQTL2, hemochromatosis
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2O7D2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.60 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
KEFEPKDVLPNGDGTYQGWITLAVPPGEEQRYTCQVEHPGLDQPLIVIWEPSPSGTLVIGVISGIAVFVVILFIGILFIILRKRQGSRGAMGHYVLAERE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HFE(3077)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1