SAB5701981
Anti-Cytokeratin 13 (KRT13) Antibody, clone 5M6B10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CK13, K13, WSN2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5M6B10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.1 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LTGNEKITMQNLNDRLASYLEKVRALEEANADLEVKIRDWHLKQSPASPERDYSPYYKTIEELRDKILTATIENNRVILEIDNARLAADDFRLKYENELAL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT13(3860)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1