SAB5701772
Anti-Phospho-Syk-Y323 antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.556 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr323)
Información sobre el gen
human ... Syk(6850)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable