Documentos clave
SAB5701597
Sigma-Aldrich
Anti-RUVBL1/TIP49A/PONTIN antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
0.54 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RUVBL1(8607)
Descripción general
This gene encodes a protein that has both DNA-dependent ATPase and DNA helicase activities and belongs to the ATPases associated with diverse cellular activities (AAA+) protein family. The encoded protein associates with several multisubunit transcriptional complexes and with protein complexes involved in both ATP-dependent remodeling and histone modification. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)