SAB5700504
Anti-Phospho-NEDD4L-S448 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
NEDD4-2, NEDD4.2, NEDD4L, PVNH7, RSP5, hNEDD4-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
96-111
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1.74 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer448)
Información sobre el gen
human ... NEDD4L(23327)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable