Key Documents
SAB5700503
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PPIG-S376 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CARS-Cyp, CYP, PPIG, SCAF10, SRCyp
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
40
88
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
3.48 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer376)
Información sobre el gen
human ... PPIG(9360)
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S376 of human PPIG (NP_004783.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable