Documentos
SAB5700477
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCAR1-Y165 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
77
93
95
97
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
3.49 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr165)
Información sobre el gen
human ... BCAR1(9564)
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y165 of human BCAR1
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable