Documentos
SAB5700267
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA7 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
B14.5a, CI-B14.5a, NDUFA7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
12
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1.07 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFA7(4701)
Descripción general
This gene encodes a subunit of NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I), which is a multiprotein complex located in the inner mitochondrial membrane. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-113 of human NDUFA7 (NP_004992.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable