Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5700233
Sigma-Aldrich
Anti-POLE3 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CHARAC17, CHRAC17, POLE3, YBL1, p17
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
16
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.88 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLE3(54107)
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human POLE3 (NP_059139.3).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable