Documentos clave
SAB5700107
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFC2 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
B14.5b, CI-B14.5b, HLC-1, NADHDH2, NDUFC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
10
11
13
14
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.81 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFC2(4718)
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NDUFC2 (NP_004540.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)