SAB56000341
Anti-HDAC3 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM439, affinity purified immunoglobulin
About This Item
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM439, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HDAC3(8841)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable