SAB56000334
Anti-RNASEH2B Rabbit Monoclonal Antibody
affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
AGS2, Aicardi-Goutieres syndrome 2 protein
About This Item
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNASEH2B(79621)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable