Documentos clave
SAB5300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMPR2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid
Sinónimos:
BMPR3, BMR2, BRK-3, PPH1, T-ALK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F6, monoclonal
mol peso
115 kDa
reactividad de especies
human, rat, monkey, mouse
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BMPR2(659)
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human BMPR2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against BMPR2
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)