Documentos clave
SAB5300429
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
mouse monoclonal, 1E5
Sinónimos:
ERK1, HS44KDAP, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Monoclonal Anti-MAPK3 antibody produced in mouse, clone 1E5, ascites fluid
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E5, monoclonal
mol peso
44 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat, monkey
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK3(5595)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human MAPK3 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against MAPK3
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)