SAB5300402
Monoclonal Anti-PRDM1 antibody produced in mouse
clone 5E7, ascites fluid
Sinónimos:
BLIMP1, MGC118922, MGC118923, MGC118924, PRDI-BF1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E7, monoclonal
mol peso
88 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PRDM1(639)
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against PRDM1
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)