Documentos clave
SAB5300290
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA4 antibody produced in mouse
clone 6H10, ascites fluid
Sinónimos:
MGC126629
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6H10, monoclonal
mol peso
46 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GATA4(2626)
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human GATA4 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GATA4
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable